Learn More
Karl Hecht™ Soluzione stabilizzante
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Solvent-free
- Only minor pH-change to the water
- Prevents foam formation, even with strong circulation
- No obstructions in tubings and temperature control systems
- Can also be used for closed temperature control systems
- Free of aggressive phosphates and oxidizing or reducing substances
- Available in blue and clear variants
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Tipo | Stabilizing Solution |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Stabilising Solution for Water Baths ThermoClean DC
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides,Poly (N,N-Dimethyl-2-hidroxypropyl) ammonium Chloride