Learn More
LNI™ Stabilo S 132 Bench
Codice prodotto. 17871027 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
:
Stabilo S 132 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1320 x 840 mm
Codice prodotto. 17871027
Marca: LNI™ 2000.03.013
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Specifica
Product Type Bench
Colore Light Gray
Regolabile Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (P x L x A) 810 x 1320 x 840 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analytical Instruments
Materiale del telaio Stainless Steel
Include Chemical Resistant Table Top
N. di sportelli None
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Tipo di spina EU-style, UK-style
Warranty 24 Months
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con inclinazione No
Materiale Stainless Steel