Learn More
Buerkle™ Becher sovrapponibili con manico e scala graduata blu
Codice prodotto. p-8003025 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10468711
Marca: Buerkle™ 71101000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per impilare i becher quando non in uso e risparmiare spazio. Il becher graduato impilabile Buerkle™ con manico aperto include graduazioni blu per una facile valutazione del volume.
Graduated beaker with graduation printed in blue. Beakers can be stacked to save space during storage.
  • Open handle with conical shape
  • Polypropylene
  • Transparent
  • Autoclavable
  • Shatterproof
  • Good chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) parte superiore 125 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Altezza (sistema metrico) 167 mm
Include Maniglia
Incrementi 10 mL
Quantità Ciascuno
Tipo Becher
Autoclavabile Sì
Graduated
Scale Blu