Learn More
BINDER™ Stacking Adapter
Codice prodotto. p-200104327 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB 65
KB/KB PRO 130, KBF/KBF PRO 130
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30238228
Marca: BINDER™ 90510048
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stacking adapter to stack two devices.
  • Used to safely stack two identical devices
  • For use with KB 65, KB 130, KB PRO 130, KBF 130, or KBF PRO 130 models
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) KB/KB PRO 130, KBF/KBF PRO 130
Materiale Plastic
Tipo Stacking Adapter