Learn More
Grant Instruments Stacking Kit
Codice prodotto. 30274355
Click to view available options
Capacità:
2 Rollers
3 Rollers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30274355
Marca: Grant Instruments CTR SK2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stacking kit for CTR-6.
  • CTR stacking kit
  • Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 Rollers
Product Type Stacking Kit
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Peso (sistema imperiale) 1.2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Colore Metal
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTR-6
Quantità 1 Ea.