missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Stacking Kit

Codice prodotto. p-200109692
Click to view available options
Capacità:
2 Rollers
3 Rollers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30274355

Marca: Grant Instruments CTR SK2

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Stacking kit for CTR-6.

  • CTR stacking kit
  • Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 2 Rollers
Product Type Stacking Kit
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Peso (sistema imperiale) 1.2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Colore Metal
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTR-6
Quantità 1 Ea.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato