Learn More
Eppendorf™ Impilamento e regolazione
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Stack and Level >180 kg
Stack and Level <100 kg
Stack and Level 100 to 180 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stacking and leveling Incubators/Shakers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Incubators and Shakers |
| Service Offering | Stack and Level Equipment |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stack and Level 100 to 180 kg |