Learn More
Epredia™ Stainer adapter for manual staining accessory for SD970010 CTM 6 Cover Tech 1 x 19 slides Epredia™ Microm
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiSpecifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTM6 Coverslipper |
| Descrizione | Manual Staining Adapter |
| Capacità cesto | 19 Slide Baskets |