Learn More
Brady™ StainerBondz Labels
Codice prodotto. p-4375907
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.9 in.
Altezza (sistema metrico):
0.7 cm
2.2 cm
Etichette per riga:
1
2
Quantità:
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11533844
Marca: Brady™ 108240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process
  • Materiale B-481
  • Nastro serie R6400
  • Elimina la necessità di rimuovere la stampa e il rischio di deformazione o scolorimento delle etichette che renderebbero i codici a barre illeggibili
  • L'etichetta aderisce al vetrino
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/CE MCV
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrilico, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Poliestere StainerBondz™
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione generale, ID di etichette per vetrini
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 25.40 mm
Etichette per riga 2
Modello THT-141-481-3
Quantità 3000/Pk.
Forma Square
Dimensioni (sistema imperiale) 0.9 in H x 0.9 in W
Dimensioni (sistema metrico) 22.86 mm H x 22.86 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -112 a 266 °F
Temperature Range (Metric) Da -80 a 130 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 25.40 mm
Dimensions (LxW) 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Alternate Part Number THT-141-481-3