Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per vetrini da microscopio StainerBondz™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 280
pezzi 320
pezzi 360
Descrizione
- Speciali: disponibili in forme prefustellate per i vetrini e le cassette per campioni di tessuto più comunemente utilizzati, per i quali è richiesta una resistenza chimica superiore
- Durevoli: resistono alle condizioni estreme della deparaffinazione, tra cui etanolo e xilene, e ai processi di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |