Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco per vetrini da microscopio StainerBondz per M610, M611 e BMP61
Codice prodotto. 17898434
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.9 in.
0.75 x 0.9 in.
0.9 x 0.9 in.
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
19.05 mm
22.86 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17898434
Marca: Brady™ 174090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l’uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
  • Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l'uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
  • È efficace nel procedimento di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina (H&E)
  • Resistenza eccellente a un'ampia varietà di sostanze chimiche, oli e acqua
  • Temperatura di utilizzo da -80 a 130°C (da -112 a 266°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-195-481