Learn More
Brady™ Etichette in poliestere FreezerBondz™ per M611 e BMP61
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.70 mm
20.96 mm
22.86 mm
41.28 mm
44.45 mm
Larghezza (sistema metrico):
9.53 mm
15.4 mm
19.05 mm
25.40 mm
41.91 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l’uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
- È efficace nel procedimento di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina (H&E).
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™61 Label Printer; BradyPrinter M611 Mobile Label Printer |
| Vedi altri risultati |