Learn More
Brady™ StainerBondz™ Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. p-8001692
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12702447
Marca: Brady™ 804785
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Super chemical-resistant polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
  • This B-481 material, coupled with the R-6400 series ribbon is the recipe for a solution that will remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process.
  • No print removal, no label buckling and no discoloration that would cause barcodes to be unreadable, and the label stays adhered to the slide.
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process.
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water.
  • Service temperature of -80°C to +130°C.
  • 1250 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling, General Identification, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 2500 Labels/Roll
Quantità 2500 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 22.86 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm