Learn More
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels
Codice prodotto. 13573330
Click to view available options
Quantità:
2500/Pk.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.9 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13573330
Marca: Brady™ 143055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels (B-481) are designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sample generation, inspection and storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 2000 Labels/Box
Quantità 2500/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Forza di trazione 40 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 0.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-194-481