Learn More
Hecht Karl™ Staining with Glass Bowl
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass |
| Tipo | Staining Rack |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 cm |