Learn More
BRAND™ Staining Troughs with Tray
Codice prodotto. 10242191 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Conteggio vetrini:
25
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10242191
Marca: BRAND™ 471800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For 25 slides
  • The close fitting lid helps protect against evaporation
  • The staining tray has a fold down handle
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo Universal Slide Staining Kit
    Conteggio vetrini 25