Learn More
Sampling Systems™ Stainless Containers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
8 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Altezza (sistema metrico):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Multi purpose containers
- Robust construction
- Crevice free interior
- Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
- All welds ground and polished
- Complete with lid, silicone gasket (FDA compliant) and clampband
- 316L stainless steel body and lid
Specifica
Specifica
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Materiale chiusura | Stainless Steel |
| Dimensione chiusura | 98 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 124 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Include | Lid, clamp and seal |