Learn More
Sampling Systems™ Stainless Containers
Codice prodotto. 15889651 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
8 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Altezza (sistema metrico):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15889651
Marca: Sampling Systems™ A41620
High quality, crevice free finish makes these containers ideal for the most demanding of applications. Sampling Systems™ Stainless Containers are ideal for use with powders and liquids.
  • Multi purpose containers
  • Robust construction
  • Crevice free interior
  • Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
  • All welds ground and polished
  • Complete with lid, silicone gasket (FDA compliant) and clampband
  • 316L stainless steel body and lid
Specifica
Closure Included Yes
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale chiusura Stainless Steel
Dimensione chiusura 98 mm
Diametro (sistema metrico) 275 mm
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Include Lid, clamp and seal