Learn More
Sampling Systems™ Stainless Ice Scoop
Codice prodotto. 15899611 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899611
Marca: Sampling Systems™ A314100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Stainless Ice Scoop is constructed of durable stainless steel and is ideal for scooping ice cubes.
  • Perforated to allow excess water to flow away
  • Made from 304 Stainless Steel
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 80 mm
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm