Learn More
Socorex™ Multiple Dispensing Manifold
Click to view available options
Canali:
4
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction.
- PTFE construction stoppers.
- Allows distribution or aspiration with 24- and 96-well plates.
- Tightly fits onto Dosys™ syringes and the Acura™ microdispenser.
- Fully autoclavable at 121°C / 250°F.
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispensing Manifold |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Canali | 8 |
| Materiale | Stainless Steel, PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dosys™ syringes, Acura™ microdispenser |
| Include | PTFE Stoppers |
| Quantità | 1/pk. |
| Temperatura (sistema metrico) | 121°C |