Learn More
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel
Codice prodotto. p-7138939 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
200mm
300mm
Altezza (sistema metrico):
107 mm
230 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15511802
Marca: Sampling Systems™ A716300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel are made from high quality Stainless Steel and suitable for hygienic and pharmaceutical applications.
  • High quality 316L Stainless Steel
  • Satin finish
  • Range of sizes available
  • Tri-ferrule fitting at spout base (BS4825-3)
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 300mm
Diametro (sistema metrico) gambo 50mm
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include 1.5 in. ferrule on spout
Product Type Funnel