missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, 1.4713 DIN X10CrAlSi7, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, 1.4713 DIN X10CrAlSi7, Ø40x20mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium/Tin/Titanium/Nitrogen/Cobalt/Phosphorus/Molybdenum/Copper/Vanadium/Carbon/Nickel/Manganese/Aluminium/Silicon/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 0.0016 %/Tin 0.0034 %/Titanium 0.0056 %/Nitrogen 0.0065 %/Cobalt 0.011 %/Phosphorus 0.0203 %/Molybdenum 0.0266 %/Copper 0.0368 %/Vanadium 0.0411 %/Carbon 0.0446 %/Nickel 0.122 %/Manganese 0.495 %/Aluminium 0.551 %/Silicon 0.911 %/Chromium 7.17 % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto