Learn More
Cytiva Stainless Steel 316 T-Junction
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | 2 x 25 mm TC, 1 x 51 mm TC |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |