missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, AISI 347H, S34700, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, AISI 347H, S34700, Ø38x3mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Zirconium/Titanium/Aluminium/Oxygen/Tantalum/Tin/Tungsten/Phosphorus/Carbon/Nitrogen/Vanadium/Cobalt/Molybdenum/Silicon/Copper/Niobium/Manganese/Nickel/Chromium/Calcium/Zinc/Antimony/Lead/Magnesium/Arsenic/Selenium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0005 %/Zirconium 0.002 %/Titanium 0.0024 %/Aluminium 0.003 %/Oxygen 0.003 %/Tantalum 0.004 %/Tin 0.0107 %/Tungsten 0.032 %/Phosphorus 0.0327 %/Carbon 0.042 %/Nitrogen 0.046 %/Vanadium 0.062 %/Cobalt 0.162 %/Molybdenum 0.359 %/Silicon 0.36 %/Copper 0.39 %/Niobium 0.53 %/Manganese 1.468 %/Nickel 9.02 %/Chromium 17.2 %/Calcium (<0.0005) %/Zinc (<0.005) %/Antimony (<0.02) %/Lead (<0.02) %/Magnesium (<0.0200) %/Arsenic (0.007) %/Selenium (0.01) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto