Learn More
Stainless Steel, AISI 416, S41600, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, AISI 416, S41600, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Titanium/Boron/Aluminium/Niobium/Oxygen/Tungsten/Arsenic/Tin/Phosphorus/Cobalt/Nitrogen/Vanadium/Carbon/Molybdenum/Copper/Nickel/Silicon/Manganese/Chromium/Zirconium/Selenium/Magnesium/Lead/Calcium/Antimony/Zinc |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Titanium 0.0015 %/Boron 0.002 %/Aluminium 0.0027 %/Niobium 0.0027 %/Oxygen 0.005 %/Tungsten 0.005 %/Arsenic 0.007 %/Tin 0.01 %/Phosphorus 0.0178 %/Cobalt 0.0187 %/Nitrogen 0.0241 %/Vanadium 0.051 %/Carbon 0.11 %/Molybdenum 0.148 %/Copper 0.192 %/Nickel 0.291 %/Silicon 0.475 %/Manganese 1.11 %/Chromium 12.42 %/Zirconium (<0.005) %/Selenium (<0.02) %/Magnesium (<0.09) %/Lead (0.0003) %/Calcium (0.0011) %/Antimony (0.0022) %/Zinc (0.006) % |