Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Analog Mass Controller
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
2 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rigid metallic construction
- Built-in tiltable LCD readout
- Circuit protection
- Can be used as a portable device
- Engineering units or 0 to 100% displays
- TIO - Totalizer option
Specifica
Specifica
| Tipo | Mass Flowmeter |
| Velocità di flusso dell'aria | 2 LPM |
| Intervallo di portata | 0 to 2 LPM |
| Dettagli alimentazione | 12 V to 200 mA max |
| Temperatura (sistema metrico) | 5°C to 50°C |