Learn More
Zwiebel™ Pinze antimagnetiche in acciaio inox per la movimentazione di pesi
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel handling clamp
- The pieces in contact with the weight are protected rubber
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Product Type | Clip per manipolazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la manipolazione di pesi da 1 mg a 50 g |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 13 g |