Learn More
Zwiebel™ Pinze antimagnetiche in acciaio inox per la movimentazione di pesi
Codice prodotto. 11778214
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11778214
Marca: Zwiebel™ PBI2812H
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these clamps for the handling of Zwiebel™ weights.
  • Stainless steel handling clamp
  • The pieces in contact with the weight are protected rubber
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Materiale Acciaio inox antimagnetico
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Product Type Clip per manipolazione
Da utilizzare con (applicazione) Per la manipolazione di pesi da 1 a 200 g
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 26 g