Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
285 mm
340 mm
415 mm
Diametro (sistema metrico):
170 mm
210 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Crevice free
- Satin finish
- Flat cut rim on bowl
- 316L Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Bailer (Heavy-duty) |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Diametro (sistema metrico) | 270 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 415 mm |