Learn More
VACUUBRAND™ Stainless Steel Ball Valve
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Ball Valve VKE 16
Ball Valve VKE 25
Ball Valve VKE 40
Size:
Diameter: 16 mm
Diameter: 25 mm
Diameter: 40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | 1 Each |
| Size | Diameter: 16 mm |
| Tipo | Ball Valve VKE 16 |