Learn More
Masterflex™ Straight Fitting, Barb x NPT(M), Stainless Steel
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
Fits 2 in. ID Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
- Stainless steel construction
- Adapts from an NPT male thread to a hose barb
- Secure and reliable fit
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con | Fits 2 in. ID Tubing |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Dimensioni dei tubi | Fits 2 in. ID Tubing |
| Dimensione della porta | 4-7/16 x 2-7/16in. |
| Dimensioni filo | 2 in. NPT(M) |
| Larghezza (sistema metrico) | 62 mm |
| Product Type | Barbed Fitting |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion