Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Basket for use with Buerkle™ PowderProof
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
84 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Sample Bottles PowderProof™
Specifica
Specifica
| Product Type | Basket for Sample Bottles |
| Materiale | Stainless Steel (V2A) |
| Include | Holding ring |
| Da utilizzare con (applicazione) | 500 mL Bottles |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PowderProof Sampler |
| Diametro (sistema metrico) | 84 mm |