Learn More
JP Selecta™ Wire Baskets
Codice prodotto. p-8009599
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
360 mm
440 mm
Altezza (sistema metrico) esterno:
220 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12092754
Marca: JP Selecta™ 1000496
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from AISI 304 stainless steel.
  • With electro-bright finish
  • Designed to fit Selecta autoclaves
  • Available in a range of sizes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 360 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 280 mm
Product Type Basket
Features 4 Divider compartments basket
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Basket