Learn More
Scientific Industries Stainless Steel Beads
Codice prodotto. p-7219143
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
2.4 mm
3.2 mm
5.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17291752
Marca: Scientific Industries 83041300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless Steel Beads come in a variety of sizes and are designed for use in bead beating procedures with Bead Genie bead beater
  • Can be cleaned and reused
Specifica
Product Type Beads
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.0945 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 2.4 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Bead Beating
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Genie
Modello SI-BS02
Quantità confezione 100 Pk.