Learn More
Bochem™ Stainless Steel Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- For use with heating plates and magnetic stirrers
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) base | 50mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Altezza (sistema metrico) | 60mm |
| Include | With rim |