Learn More
Cole-Parmer™ Becher in acciaio inox
Codice prodotto. 11737974 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11737974
Marca: Cole-Parmer™ 0720680
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these beakers for a variety of applications and. Cole-Parmer™ Stainless Steel Beakers are ideal for general stirring or measuring of solutions. Beakers feature recessed covers for easy storage.
  • Durable, economical mixing capabilities
  • Made of medium gauge 304 Stainless Steel
  • Non-corrosive
  • Easy to clean
  • Cover sold separately
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 245mm
Capacità (sistema metrico) 7600 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 215mm
Temperatura (sistema metrico) operativa max 426.7°C
Tipo Becher