Learn More
Cole-Parmer™ Becher in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use these beakers for a variety of applications and. Cole-Parmer™ Stainless Steel Beakers are ideal for general stirring or measuring of solutions. Beakers feature recessed covers for easy storage.
- Durable, economical mixing capabilities
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Cover sold separately
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 170 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 426.7 °C |
| Tipo | Becher |
| Sterilità | Sterile |