Learn More
Nickel Electro™ Becher in acciaio inox
Codice prodotto. 12797856 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12797856
Marca: Nickel Electro™ 11004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Stainless Steel Beakers With Lid And Handle to complete their seamless, crevice free exterior.
Stainless steel beakers, with lids and handles
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Capacità (sistema metrico) 5 l
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Include Coperchio, maniglia
Tipo Becher