Learn More
Nickel Electro™ Becher in acciaio inox
Codice prodotto. p-8013891 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12767856
Marca: Nickel Electro™ 11001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Stainless Steel Beakers With Lid And Handle to complete their seamless, crevice free exterior.
  • Stainless steel
  • Includes lid
  • Seamless and crevice free exterior
  • Non-magnetic
  • Flat base for stability
  • All surfaces are non-reacting and offer zero absorption
  • All surfaces are highly polished making cleaning easier
  • Can be sterilized by autoclaving
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Lid, Handle
Tipo Becher