Learn More
Socorex™ Stainless Steel Bent Drenching Cannula
Click to view available options
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.6 mm
3.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Drenching Cannula |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | For safe animal mouth and nose feeding |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203 mm |
| Diametro della sfera (sistema metrico) | 3.0 mm |