Learn More
Socorex™ Stainless Steel Bent Drenching Cannula
Codice prodotto. p-8012667
Click to view available options
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.6 mm
3.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10242873
Marca: Socorex™ 376.16102B
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Drenching Cannula
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) For safe animal mouth and nose feeding
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro della sfera (sistema metrico) 1.6 mm