Learn More
Bochem™ Pinze autobloccanti con punta curva in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Self-tensing forceps
- Sharp points
Specifica
Specifica
| Stile punta | Piegato |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Product Type | Pinzette autoserranti |
| Larghezza (sistema metrico) punta | 6 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Tipo | Pinzette autotensionanti |