Descrizione
Grazie alle dimensioni delle pale, la girante a pale BR 13 è ideale per soluzioni e omogeneizzazioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:
- diametro ideale del recipiente: 140 mm
- distanza ideale dal fondo: 7 mm
- livello di riempimento ideale: 140 mm
- volume ideale: 2.200 mL
L’utensile agitatore con girante a pale BR 13 ha una lunghezza totale di 450 mm ed è in acciaio inossidabile. L’albero ha un diametro di 8 mm.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Dimensioni (L x P) | 70 x 70 mm |
| Altezza lama (sistema metrico) | 70 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Speed | 800 rpm |
| Tipo | Blade Impeller |
| Dimensioni (L x P x A) | 450 x 70 x 70 mm |
| Intervallo di agitazione | 800 rpm |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |