Learn More
Pinze a molla con estremità smussate in acciaio inox
Codice prodotto. 12750916
Click to view available options
Stile punta:
Smussato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12750916
Marca: S Murray SAMCO E003/05
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pinzette ideali per una vasta gamma di applicazioni nel campo delle scienze biologiche. Le pinzette a molla con estremità smussate in acciaio inox S Murray™ sono garantite per l'uso normale e soggette a procedure di ispezione rigorose.
Use these forceps for a variety of life science applications. S Murray™ Stainless Steel Blunt End Spring Forceps are fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures.
  • Standard instruments are finished to a bright mirror polish
  • Stainless Steel
  • Length: 200mm
Specifica
Product Type Pinzette a molla
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per dissezione
Stile punta Smussato
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm