Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bottle
Codice prodotto. p-7138941 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
83 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
148 mm
178 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819721
Marca: Sampling Systems™ A8361000
Store liquids and powders securely with this range of high quality Stainless Steel Containers. Sampling Systems™ Stainless Steel Bottle is ideal for storing and transporting powders and liquids.
  • Multi-purpose containers
  • Robust construction
  • Crevice free interior
  • Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
  • All welds ground and polished
  • Complete with lid, silicone gasket (FDA Compliant) and clampband
  • 316L stainless steel body and lid
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Tri Ferrule
Diametro (sistema metrico) 102 mm
Altezza (sistema metrico) 178 mm