Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof Without Lid, With Skirtband
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pail |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |