Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for IN260, 15 mm
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IN260 Incubator |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Bottom Drip Tray |
| Altezza (sistema metrico) | Rim: 15 mm |