Learn More
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For SK100 Cross Beater Mills
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
120 μm
1.5 mm
2 mm
200 μm
250 μm
5 mm
500 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 500 μm |
| Tipo | Bottom Sieve |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SK100 Cross Beater Mills |