Learn More
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For SK100 Cross Beater Mills
Codice prodotto. 10605121 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
120 μm
1.5 mm
2 mm
200 μm
250 μm
5 mm
500 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10605121
Marca: RETSCH 02.407.0004
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 1 mm
Tipo Bottom Sieve
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SK100 Cross Beater Mills