Learn More
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Codice prodotto. 10241485 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.5 mm
2 mm
250 μm
4 mm
500 μm
6 mm
750 μm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10241485
Marca: RETSCH 03.647.0314
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 750 μm
Tipo Bottom Sieve
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SM 200 Cutting Mill